Learn More
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
104.00 CHF - 668.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1184-57-2
MDL-Nummer MFCD00013924
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15431707
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041253.XF
1 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15411707
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041253.AB
10 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15421707
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041253.AD
50 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1184-57-2
MFCD00013924
Spezifikation
Methylmercury(II) hydroxide
Flüssig
MFCD00013924
Slightly soluble in water.
1184-57-2
CH3HgOH
UN2024
232.63
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H300-H311-H331-H373
Fatal if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: MERCURY COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-667-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OW4900000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' :
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™