Learn More
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15411707
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15411707
10 mL, 10 Milliliter
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15411707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041253.AB
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184-57-2
MDL-Nummer MFCD00013924
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmercury(II) hydroxide
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 mL
Strukturformel CH3HgOH
UN-Nummer UN2024
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 232.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in H2O
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerW26I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Artikelnummer041245.03,041245.14,041253.AB,041245.06
ChargennummerX05I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Artikelnummer041245.03,041245.14,041253.AB,041245.06
ChargennummerB05U033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Artikelnummer041245.03,041245.14,041253.AB,041245.06
ChargennummerH07T034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer041245.03,041245.14,041253.AB,041245.06
ChargennummerA14N33 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer041245.03,041245.14,041253.AB,041245.06
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™ >