Learn More
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylmercury(II) hydroxide |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 50 mL |
Strukturformel | CH3HgOH |
UN-Nummer | UN2024 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 232.63 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur