Learn More
MCM7 Mouse, Clone: MCM7/1468, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | MCM7 |
---|---|
Klon | MCM7/1468 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920458
|
EnquireBio
4176-MSM3-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910458
|
EnquireBio
4176-MSM3-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
MCM7 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
4176 | |
Recombinant human MCM7 protein fragment (aa195-319) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
88kDa |
MCM7/1468 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_005907 | |
MCM7 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
Raji or Ramos cells. Tonsil |