Learn More
MCM7 Mouse, Clone: MCM7/1468, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4176-MSM3-P1
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15920458
  • 484.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MCM7
Nuclear
MCM7/1468
Unconjugated
NP_005907
Mouse
88kDa
Protein A/G Purified
RUO
4176
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
MCM7
Recombinant human MCM7 protein fragment (aa195-319)
Raji or Ramos cells. Tonsil
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.