Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 2
Für hochgenaues Pipettieren. Die MBL™ Pipetten der Klasse AS, Typ 2 aus Kalknatronglas sind mit Graduierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen.
8.95 CHF - 21.20 CHF
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835:2007 |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Typ | Pipette |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Toleranz | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Toleranz | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11339663
|
MBL
PRA816AS |
0.1 ml | ±0.05 ml | 10 ml |
12.30 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11349663
|
MBL
PRA818AS |
0.1 ml | ±0.1 ml | 25 mL |
21.20 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11329663
|
MBL
PRA814AS |
0.05 ml | ±0.03 ml | 5 mL |
10.15 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11309663
|
MBL
PRA810AS |
0.01 ml | ±0.007 ml | 1 ml |
8.95 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11319663
|
MBL
PRA812AS |
0.02 ml | ±0.01 ml | 2 mL |
9.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Entspricht ISO 835
- Kalibriert zur Volumenabgabe von jeder Graduierungslinie bis hinunter zu Null bei der Düse
- Graduierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die beständig gegen aggressive Reinigungslösungen ist
- Jede Pipette ist für eine Volumenabgabe mit einer Wartezeit von +5 s kalibriert
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteten Düsen, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
Spezifikation
Ja | |
Kalknatronglas | |
Pipette |
DIN EN ISO 835:2007 | |
Ja |