Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 2
Für hochgenaues Pipettieren. Die MBL™ Pipetten der Klasse AS, Typ 2 aus Kalknatronglas sind mit Graduierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen.
Marke:  MBL PRA816AS
10.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21936" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.07560kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11339663
  • 12.30 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 835
  • Kalibriert zur Volumenabgabe von jeder Graduierungslinie bis hinunter zu Null bei der Düse
  • Graduierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die beständig gegen aggressive Reinigungslösungen ist
  • Jede Pipette ist für eine Volumenabgabe mit einer Wartezeit von +5 s kalibriert
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteten Düsen, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Kalknatronglas
0.1 ml
10 ml
DIN EN ISO 835:2007
Ja
±0.05 ml
Pipette