Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 2
Für hochgenaues Pipettieren. Die MBL™ Pipetten der Klasse AS, Typ 2 aus Kalknatronglas sind mit Graduierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen.
Marke: MBL PRA810AS
8.18 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21936" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.06300kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 835
- Kalibriert zur Volumenabgabe von jeder Graduierungslinie bis hinunter zu Null bei der Düse
- Graduierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die beständig gegen aggressive Reinigungslösungen ist
- Jede Pipette ist für eine Volumenabgabe mit einer Wartezeit von +5 s kalibriert
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteten Düsen, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
Spezifikation
Ja | |
Kalknatronglas | |
0.01 ml | |
1 ml |
DIN EN ISO 835:2007 | |
Ja | |
±0.007 ml | |
Pipette |