Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter verhindern eine Kontamination des Pipettenschafts.
223.56 CHF - 1096.20 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Filtered |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Format | Rack |
Produktlinie | Matrix |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10426333
|
Thermo Scientific™
7155 |
30 μ l | Thermo Scientific Matrix Impact |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10765974
|
Thermo Scientific™
7275 |
200 µl | Gilson Pipetman P200, Thermo Scientific Matrix Impact, Thermo Scientific™ Matrix™ Impact™ 250 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10059692
|
Thermo Scientific™
7325 |
250 µl | Gilson Pipetman P200, Thermo Scientific Matrix Impact, Thermo Scientific™ Matrix™ Impact™ 250 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11681930
|
Thermo Scientific™
7615 |
10 μL | Gilson Pipetman P20, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10000183
|
Thermo Scientific™
8045 |
1250 μl | Matrix Impact 850-1250┬áμl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10040083
|
Thermo Scientific™
7425-11 |
12.5 μL | Thermo Scientific Matrix |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter verhindern eine Kontamination des Pipettenschafts. Diese Pipettenspitzen mit Filter wurden für optimale Leistung nach strengen Anforderungen getestet und verhindern eine Kreuzkontamination durch Aerosole beim Pipettieren von Genommaterial, bakteriellen Präparaten oder anderen wertvollen Proben.
Vorteile:- Tests nach strengen Kriterien garantieren eine wirksame Blockierung von Aerosolen in den Filterspitzen.
- Das hydrophobe Filtermaterial aus Polyethylen verhindert die Kontamination von Proben durch Partikel.
- Ein versehentlicher Filterkontakt führt nicht zur Kontamination von Proben oder Probenverlust.
- Die sterile Verpackung lässt sich leicht öffnen.
- Der Deckel des Gestelle kann einfach aufgeklappt werden und muss nicht auf der Arbeitsfläche abgelegt werden, sodass die Sterilität erhalten bleibt.
- Die Gestelle sind steril in Beuteln aus dickem Polyethylen verpackt, die dank einem Verschlussstreifen leicht zu öffnen sind.
Filtertests nach strengen Kriterien:
- Der Filter muss bestimmte Porositätsanforderungen erfüllen und über die gesamte Spitzenbreite hinweg eine wirksame Sperre darstellen.
- Um zu gewährleisten, dass hierbei keine Defekte auftreten, werden zwei spezifische Tests durchgeführt: Quecksilberzufuhr- und Partikelzähltest.
- Durch den Quecksilberzufuhrtest (QK 13.1 – QK 13.8) wird sichergestellt, dass die eigentlichen Filterkomponenten bestimmte Anforderungen an die Aerosolblockierung erfüllen.
- Der Partikelzähltest (Testprotokoll QAS-0100) stellt sicher, dass der Filter auch nach dem Einsetzen in die Pipettenspitze Aerosole wirksam blockiert. Außerdem stellt er die richtige Form und Passform des Filters sicher.
- Alle Spitzenchargen werden getestet, indem ein Aerosolvakuum an den Filter angesaugt wird. Dann wird geprüft, dass keine Partikel den Filter passieren.
Empfohlen für:
- Bakteriologie
- Gel-Beladung
- PCR-Entwurf
- Geringeres Risiko von Kreuzkontamination bei routinemäßigem Pipettieren
Spezifikation
Filtered | |
Sterile | |
Rack | |
Matrix |