Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter verhindern eine Kontamination des Pipettenschafts.
Marke: Thermo Scientific™ 7425-11
Additional Details : Gewicht : 1.85400kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter verhindern eine Kontamination des Pipettenschafts. Diese Pipettenspitzen mit Filter wurden für optimale Leistung nach strengen Anforderungen getestet und verhindern eine Kreuzkontamination durch Aerosole beim Pipettieren von Genommaterial, bakteriellen Präparaten oder anderen wertvollen Proben.
Vorteile:- Tests nach strengen Kriterien garantieren eine wirksame Blockierung von Aerosolen in den Filterspitzen.
- Das hydrophobe Filtermaterial aus Polyethylen verhindert die Kontamination von Proben durch Partikel.
- Ein versehentlicher Filterkontakt führt nicht zur Kontamination von Proben oder Probenverlust.
- Die sterile Verpackung lässt sich leicht öffnen.
- Der Deckel des Gestelle kann einfach aufgeklappt werden und muss nicht auf der Arbeitsfläche abgelegt werden, sodass die Sterilität erhalten bleibt.
- Die Gestelle sind steril in Beuteln aus dickem Polyethylen verpackt, die dank einem Verschlussstreifen leicht zu öffnen sind.
Filtertests nach strengen Kriterien:
- Der Filter muss bestimmte Porositätsanforderungen erfüllen und über die gesamte Spitzenbreite hinweg eine wirksame Sperre darstellen.
- Um zu gewährleisten, dass hierbei keine Defekte auftreten, werden zwei spezifische Tests durchgeführt: Quecksilberzufuhr- und Partikelzähltest.
- Durch den Quecksilberzufuhrtest (QK 13.1 – QK 13.8) wird sichergestellt, dass die eigentlichen Filterkomponenten bestimmte Anforderungen an die Aerosolblockierung erfüllen.
- Der Partikelzähltest (Testprotokoll QAS-0100) stellt sicher, dass der Filter auch nach dem Einsetzen in die Pipettenspitze Aerosole wirksam blockiert. Außerdem stellt er die richtige Form und Passform des Filters sicher.
- Alle Spitzenchargen werden getestet, indem ein Aerosolvakuum an den Filter angesaugt wird. Dann wird geprüft, dass keine Partikel den Filter passieren.
Empfohlen für:
- Bakteriologie
- Gel-Beladung
- PCR-Entwurf
- Geringeres Risiko von Kreuzkontamination bei routinemäßigem Pipettieren
Spezifikation
Matrix 12.5, 384, Hinged | |
Filtered | |
Natural | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, and Pyrogen Free | |
Thermo Scientific Matrix |
12.5 μL | |
Sterile | |
4.1cm | |
Rack | |
Matrix |