Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter verhindern eine Kontamination des Pipettenschafts.
Marke: Thermo Scientific™ 8045
Additional Details : Gewicht : 2.43000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter verhindern eine Kontamination des Pipettenschafts. Diese Pipettenspitzen mit Filter wurden für optimale Leistung nach strengen Anforderungen getestet und verhindern eine Kreuzkontamination durch Aerosole beim Pipettieren von Genommaterial, bakteriellen Präparaten oder anderen wertvollen Proben.
Allerdings kann nicht jedes Filter Aerolsole wirksam blockieren. Thermo Scientific Matrix™-Filterspitzen werden auf viele potenzielle Fälle von Filterfehlern geprüft, und jede Charge wird strenden Tests unterzogen. Falls aufgrund übermäßiger Pipettierung ein Filterkontakt auftritt, kann die Probe einfach durch Rückdispensierung wiedergewonnen werden. Da das Filter hydrophob ist, wird die Probe nicht kontaminiert und verbleibt nicht im Filter.Vorteile
- Tests nach strengen Kriterien gewährleisten eine wirksame Blockierung von Aerosolen in den Filterspitzen Das hydrophobe Polyethylenfilter verhindert die Kontamination von Proben durch Partikel
- Ein versehentlicher Filterkontakt führt nicht zur Kontamination von Proben oder Probenverlust Die Verpackung ist leicht zu öffnen und bietet Produktsterilität Der aufklappbare Deckel ermöglicht das Öffnen des Racks, ohne dass es auf der Arbeitsfläche abgelegt werden muss, um die Sterilität aufrechtzuerhalten
- Racks sind zur Gewährleistung der Sterilität in Beuteln aus dickem Polyethylen verpackt; einfach zu öffnen (Verpackungsbeutel mit Verschlussstreifen)
- Jedes Filter muss bestimmte Porositätsanforderungen erfüllen und über die gesamte Spitzenbreite hinweg eine wirksame Sperre darstellen Um zu gewährleisten, dass hierbei keine Defekte auftreten, werden zwei Tests - Quecksilberzufuhr und Partikelzählung - durchgeführt.
- Durch den Quecksilberzufuhrtest (QK 13.1 - QK 13.8) wird sichergestellt, dass die eigentlichen Filterkomponenten bestimmte Anforderungen an die Aerosolblockierung erfüllen
- Der Partikelzähltest (Testprotokoll QAS-0100) stellt sicher, dass das Filter auch nach dem Einsetzen in die Pipettenspitze Aerosole wirksam blockiert und testet den optimalen Filtersitz in der Spitze Alle Spitzenchargen werden getestet, indem ein Aerosolvakuum an das Filter angesaugt wird. Dann wird geprüft, dass keine Partikel das Filter passieren.
- Bakteriologie Für Gele geeignet PCR-Entwurf Verhindern von Kreuzkontamination bei routinemäßigen Pipettierungen
Spezifikation
1250 μl | |
Steril | |
Matrix Impact 850-1250┬áμl |
Ja | |
Rack | |
Matrix |