Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Pumpenköpfe, Rotor aus Edelstahl
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Pumpenköpfe, Rotor aus Edelstahl sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konzipiert.
755.00 CHF - 1890.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für schnelle Rohrwechsel |
---|---|
Menge | Je 1 |
Typ | Pumpenkopf mit Schlauchkassetten |
Rotormaterial | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11835272
|
Masterflex™
07519-25 |
0.0005 bis 41 ml/min |
1890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11825272
|
Masterflex™
07519-20 |
0.0028 bis 85 ml/min |
755.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11875252
|
Masterflex™
07519-15 |
0.033 bis 170 ml/min |
1865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11855252
|
Masterflex™
07519-06 |
0.074 bis 1400 ml/min |
1055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11868013
|
Masterflex™
07519-05 |
0.074 bis 1700 ml/min |
980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Zur Beladung von Pumpenköpfen mit 1 bis 8 Kassetten
- Große und kleine Kassetten mischbar: eine große Kassette nimmt genauso viel Platz ein wie zwei kleine
- Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die Pulsation in der Strömung
- Erfordern Antriebe mit mindestens
- 1⁄10 PS und einer maximalen Drehzahl von 600 U/min
- Mit Montagezubehör und Inbusschlüssel
Specifications
Für schnelle Rohrwechsel | |
Je 1 | |
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten | |
Edelstahl |