Learn More
Masterflex™ Edelstahl-Rotorpatronenpumpenköpfe
Artikelnummer. 11875252 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,0005 bis 41 ml/min
0,0028 bis 85 ml/min
0,033 bis 170 ml/min
0,074 bis 1.400 ml/min
0,074 bis 1.700 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
11875252 0,033 bis 170 ml/min 1 Stück
11835272 0,0005 bis 41 ml/min 1 Stück
11825272 0,0028 bis 85 ml/min 1 Stück
11855252 0,074 bis 1.400 ml/min 1 Stück
11868013 0,074 bis 1.700 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11875252 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0751915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00 CHF
    1468.01 CHF / 1 Stück
    Sparen 446.99 CHF
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Pumpenköpfe, Rotor aus Edelstahl sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konzipiert.
  • Bestücken Sie die Pumpenköpfe mit 1 bis 8 Kartuschen.
  • Mischen Sie große und —kleine Kartuschen; eine große Kartusche benötigt denselben Platz wie zwei kleine.
  • Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die Pulsation in der Strömung
  • Erforderliche Laufwerke mit mindestens 
  • 1 ⁄10 PS und maximal 600 U/min
  • Mit Montagezubehör und Inbusschlüssel
Spezifikation
Flussrate 0,033 bis 170 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schnelle Rohrwechsel
Anzahl Kanäle 6
Anzahl Rollen 6
Verschlussart Versetzt, tangential, verstellbar
Menge Je 1
Typ Pumpenkopf mit Schlauchkassetten
Rotormaterial Edelstahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min