Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Pumpenköpfe, Rotor aus Edelstahl
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Pumpenköpfe, Rotor aus Edelstahl sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konzipiert.
Marke: Masterflex™ 07519-20
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zur Beladung von Pumpenköpfen mit 1 bis 8 Kassetten
- Große und kleine Kassetten mischbar: eine große Kassette nimmt genauso viel Platz ein wie zwei kleine
- Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die Pulsation in der Strömung
- Erfordern Antriebe mit mindestens
- 1⁄10 PS und einer maximalen Drehzahl von 600 U/min
- Mit Montagezubehör und Inbusschlüssel
Spezifikation
0.0028 bis 85 ml/min | |
4 | |
Versetzt, tangential, verstellbar | |
Rulon™ | |
Edelstahl |
Für schnelle Rohrwechsel | |
8 | |
Je 1 | |
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten | |
1 bis 250 U/min |