Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix S, 15 ml-Röhrchen
Wenn feste oder spröde Proben mit minimalem mechanischen Scheraufwand aufgebrochen werden müssen. Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
60.69 CHF - 435.66 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 15 mL |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Probentyp | Bone, Tough Tissues, All Samples, Seeds, Lung, Spores, Skeletal Muscle, Plants, Roots, Plants, Roots, Fixed Samples |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15272830
|
MP Biomedicals™
116938005 |
5 x 15 ml |
60.69 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15212840
|
MP Biomedicals™
116938050 |
50 x 15 ml |
435.66 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15282830
|
MP Biomedicals™
116938025 |
25 x 15 ml |
252.28 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Matrixtyp: S
- Röhrchengröße: 15 ml
- Probentyp: Alle Proben, hartes Gewebe, Skelettmuskel, Lunge, Herz, Knochen, Samen, Sporen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
- Matrix-Zusammensetzung: Matrix S enthält Edelstahl
Spezifikation
15 mL | |
Bone, Tough Tissues, All Samples, Seeds, Lung, Spores, Skeletal Muscle, Plants, Roots, Plants, Roots, Fixed Samples | |
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung | |
RNase-frei |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Lysematrix S | |
Up to 2 g per prep |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.