Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix S, 15 ml-Röhrchen
Wenn feste oder spröde Proben mit minimalem mechanischen Scheraufwand aufgebrochen werden müssen. Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
Marke:  MP Biomedicals™ 116938005
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15272830
  • 60.69 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Matrixtyp: S
  • Röhrchengröße: 15 ml
  • Probentyp: Alle Proben, hartes Gewebe, Skelettmuskel, Lunge, Herz, Knochen, Samen, Sporen
  • Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
  • Matrix-Zusammensetzung: Matrix S enthält Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
15 mL
Bone, Heart, All Samples, Heart, Skeletal Muscle, Seeds, Food, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
5 x 15 ml
Up to 2 g per prep
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Lysematrix S
RNase-frei
Sonderangebote
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.