Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix S, 15 ml-Röhrchen
Wenn feste oder spröde Proben mit minimalem mechanischen Scheraufwand aufgebrochen werden müssen. Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
Marke:  MP Biomedicals™ 116938050
Additional Details : Gewicht : 0.64000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15212840
  • 435.66 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Matrixtyp: S
  • Röhrchengröße: 15 ml
  • Probentyp: Alle Proben, hartes Gewebe, Skelettmuskel, Lunge, Herz, Knochen, Samen, Sporen
  • Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
  • Matrix-Zusammensetzung: Matrix S enthält Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Lysematrix S
RNase-frei
15 mL
Bone, Tough Tissues, All Samples, Seeds, Lung, Spores, Skeletal Muscle, Plants, Roots, Plants, Roots, Fixed Samples
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
50 x 15 ml
Up to 2 g per prep
Sonderangebote
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.