Learn More
Cytiva Luer-Anschlüsse für Chromatographiesäulen
Zur Verwendung mit der HiTrap Säulenfamilie von Säulen
63.95 CHF - 86.65 CHF
Spezifikation
Menge | 2 Packung |
---|---|
Material | Polypropylen |
Säulentyp | Säulenannahme |
Benötigt: GE HiTrap Säulen, separat erhältlich.
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11822180
|
Cytiva
18-1003-68 |
Schlauchverbindungsstück |
86.65 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11842180
|
Cytiva
18-1027-62 |
Verbindungsstück |
84.50 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11832180
|
Cytiva
18-1027-12 |
Verbindungsstück |
63.95 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die HiTrap Säuleneinlässe haben 1/16-Zoll-Innengewinde; die Auslässe 1/16-Zoll-Außengewinde.
Spezifikation
2 Packung | |
Polypropylen | |
Säulenannahme |