Learn More
Cytiva Luer-Anschlüsse für Chromatographiesäulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Schlauchverbindungsstück
Verbindungsstück
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Benötigt
Cytiva HiTrap Säulen, separat erhältlich.
- Die HiTrap Säuleneinlässe haben 1/16-Zoll-Innengewinde; die Auslässe 1/16-Zoll-Außengewinde.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schlauchverbindungsstück |
| Menge | 2 Packung |
| Material | Polypropylen |
| Säulentyp | Säulenannahme |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schlauch am Boden der Säule anschließen |