Learn More
Cytiva Luer-Anschlüsse für Chromatographiesäulen
Zur Verwendung mit der HiTrap Säulenfamilie von Säulen
Marke: Cytiva 18-1027-12
Requires : Cytiva HiTrap Säulen, separat erhältlich.
Beschreibung
- Die HiTrap Säuleneinlässe haben 1/16-Zoll-Innengewinde; die Auslässe 1/16-Zoll-Außengewinde.
Spezifikation
Verbindungsstück | |
Polypropylen | |
Eine Spritze an die Oberseite einer HiTrap Säule anschließen |
2 Packung | |
Säulenannahme |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Luer-Anschlüsse für Chromatographiesäulen > Verbindungsstück; M6-Buchse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur