Learn More
Lithium-bis(trimethylsilyl)amid, 1.0 M-Lsg. in Methyl-tert.-Butylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
159.00 CHF - 788.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
---|---|
Namenshinweis | 1.0M Solution in Methyl tert-Butyl Ether |
CAS | 4039-32-1, 1634-04-4 |
Farbe | Braun bis gelb |
Dichte | 0.8000g/mL |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10052011
|
Thermo Scientific Acros
345671000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
159.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10183391
|
Thermo Scientific Acros
345678000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
788.00 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Lithium bis(trimethylsilyl)amide | |
4039-32-1, 1634-04-4 | |
0.8000g/mL | |
−28°C | |
MFCD00008261 | |
0.8 | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid | |
2733832 | |
21 to 25% active base (as LiNSi) |
1.0M Solution in Methyl tert-Butyl Ether | |
Braun bis gelb | |
55.0°C to 56.0°C | |
C6H18LiNSi2 | |
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 | |
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.33 | |
167.33 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 223-725-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1.0M solution in methyl tert-butyl ether
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl tert-butyl ether, Lithium bis(trimethylsilyl)amide