Learn More
Lithium-bis(trimethylsilyl)amid, 1.0 M-Lsg. in Methyl-tert.-Butylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
| Namenshinweis | 1.0M Solution in Methyl tert-Butyl Ether |
| CAS | 4039-32-1, 1634-04-4 |
| Farbe | Braun bis gelb |
| Dichte | 0.8000g/mL |
| Siedepunkt | 55.0°C to 56.0°C |
| Flammpunkt | −28°C |
| Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
| Summenformel | C6H18LiNSi2 |
| MDL-Nummer | MFCD00008261 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1.0M solution in methyl tert-butyl ether
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether, Lithium bis(trimethylsilyl)amide