Learn More
Lithium-bis(trimethylsilyl)amid, 1.0 M-Lsg. in Methyl-tert.-Butylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10183391 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10052011 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10183391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 345678000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 CHF
    795.00 CHF / 800 Milliliter
    Sparen 60.00 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Namenshinweis 1.0M Solution in Methyl tert-Butyl Ether
CAS 4039-32-1, 1634-04-4
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 55.0°C to 56.0°C
Flammpunkt −28°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H18LiNSi2
MDL-Nummer MFCD00008261
Menge 800 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Relative Dichte 0.8
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
InChI-Schlüssel YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
IUPAC-Name Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid
Molekulargewicht (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Formelmasse 167.33
Reinheit (%) 21 to 25% active base (as LiNSi)
Physikalische Form Lösung