Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC Antibody Labeling Kit
Antibody labeling kit
543.00 CHF - 1175.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
---|---|
Konjugat | APC (Allophycocyanin) |
Kitinhalt | Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent |
Produkttyp | APC Antibody Labeling Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18321718
|
Novus Biologicals™
705-0010 |
300 μg |
885.00 CHF
300 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18725553
|
Novus Biologicals™
705-0015 |
1 mg |
1175.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18789603
|
Novus Biologicals™
705-0005 |
100 μg |
565.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18788793
|
Novus Biologicals™
705-0030 |
30 μg |
543.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Allophycocyanin is a large 105kDa fluorescent phycobiliprotein commonly used in FACS analysis. It absorbs at 650nm and emits at 662nm.Spezifikation
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
APC (Allophycocyanin) | |
Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent | |
APC Antibody Labeling Kit |