Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC Antibody Labeling Kit
Antibody labeling kit
Marke:  Novus Biologicals™ 705-0015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18725553
  • 1175.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Allophycocyanin is a large 105kDa fluorescent phycobiliprotein commonly used in FACS analysis. It absorbs at 650nm and emits at 662nm.
Bestellinformation
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
APC (Allophycocyanin)
APC Antibody Labeling Kit
1 mg
Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC Antibody Labeling Kit > 1mg