Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC Antibody Labeling Kit
Antibody labeling kit
Marke:  Novus Biologicals™ 705-0030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18788793
  • 543.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Allophycocyanin is a large 105kDa fluorescent phycobiliprotein commonly used in FACS analysis. It absorbs at 650nm and emits at 662nm.
Bestellinformation
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
APC (Allophycocyanin)
Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
30 μg
Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent
APC Antibody Labeling Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC Antibody Labeling Kit > 3 x 0.01mg Reactions