Learn More
Labconco™ Kolbenhalter
Verhindert das Schmelzen der Probe
67.20 CHF - 77.05 CHF
Spezifikation
Typ | Kolbenhalter |
---|---|
Anzahl Einschübe | 0 |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Um ein Zurückschmelzen der Probe zu verhindern |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Fast-Freeze™ Kolben , Innenkolben 7542000 (40 ml) und 7542200 (80 ml) sowie Außenkolben 75411 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16895883
|
Labconco™
7543300 |
Klein |
67.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16805893
|
Labconco™
7543400 |
Groß |
77.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Aus Edelstahl
- Ermöglicht die Platzierung eines kleinen Fast-Freeze Kolbenbodens, der die Probe enthält, in einen größeren Fast-Freeze-Kolben
Specifications
Kolbenhalter | |
Edelstahl | |
Für Fast-Freeze™ Kolben , Innenkolben 7542000 (40 ml) und 7542200 (80 ml) sowie Außenkolben 75411 | |
5 in. | |
1 lb. |
0 | |
Um ein Zurückschmelzen der Probe zu verhindern | |
3,45 in. | |
12,7 cm | |
0,5 kg |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labconco™ Kolbenhalter