Learn More
Labconco™ Kolbenhalter
Artikelnummer. 16895883 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16895883 Klein 1 Stück
16805893 Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16895883 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7543300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindert das Schmelzen der Probe
  • Aus Edelstahl
  • Ermöglicht die Platzierung eines kleinen Fast-Freeze Kolbenbodens, der die Probe enthält, in einen größeren Fast-Freeze-Kolben
Spezifikation
Typ Kolbenhalter
Anzahl Einschübe 0
Material Edelstahl
Größe Klein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Um ein Zurückschmelzen der Probe zu verhindern
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Fast-Freeze™ Kolben , Innenkolben 7542000 (40 ml) und 7542200 (80 ml) sowie Außenkolben 75411
Breite (angloamerikanisch) 3,45 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Gewicht (metrisch) 0,5 kg