Learn More
Labcon™ Labcon ProtectR™Tubes for Storage and Shipping on Dry Ice
Conform to all biological sample shipping requirements. Designed to be CO2 resistant and stop costly damage to molecular and cellular solutions when using dry ice. Airtight and leakproof secure seal ensures consistent sample integrity.
345.72 CHF - 700.28 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP, IATA 95 kPa, UN3373 standard |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylene, Class VI |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Polypropylene |
Zur Verwendung mit | Shipping on dry ice |
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30280333
![]() |
Labcon™
3820-165-000-9 |
Sterile | 5 mL |
700.28 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30280318
![]() |
Labcon™
3820-860-000-9 |
Non-sterile | 5 mL |
345.72 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30280315
![]() |
Labcon™
3825-165-000-9 |
Sterile | 10 mL |
700.28 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30280326
![]() |
Labcon™
3825-860-000-9 |
Non-sterile | 10 mL |
345.72 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- CO2 resistant elastomeric sealed caps
- Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
- Certified to IATA/U.S. DOT/UN3373 standards
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spezifikation
ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP, IATA 95 kPa, UN3373 standard | |
Single-use | |
Shipping on dry ice | |
Yes | |
Cylindrical | |
Conical (Self-standing) | |
Yes | |
1 mL | |
12,500 x g |
Polypropylene, Class VI | |
Polypropylene | |
Yes | |
Autoclavable | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Screw Cap | |
Yes | |
Transport Tube |