Learn More
Labcon™ Labcon ProtectR™Tubes for Storage and Shipping on Dry Ice
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280318 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 30280318
Marke: Labcon™ 38208600009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Conform to all biological sample shipping requirements. Designed to be CO2 resistant and stop costly damage to molecular and cellular solutions when using dry ice. Airtight and leakproof secure seal ensures consistent sample integrity.
  • CO2 resistant elastomeric sealed caps
  • Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
  • Certified to IATA/U.S. DOT/UN3373 standards
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP, IATA 95 kPa, UN3373 standard
Verschlussmaterial Polypropylene, Class VI
Kapazität (metrisch) 5 ml
Einwegprodukt Single-use
Material Polypropylene
Zur Verwendung mit Shipping on dry ice
Sterilität Nicht steril
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Autoclavable
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 60.2 mm
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Bodenform Conical (Self-standing)
Verschlusstyp Screw Cap
Closure Included Yes (Separate Bag)
Writing Area Yes
Graduated Yes
Graduierungen 1 mL
Produkttyp Transport Tube
Max. RZB 12,500 x g