Learn More
Labcon™ Labcon ProtectR-™ Tuben für Lagerung und Versand auf Trockeneis
Artikelnummer. 30280333 Alle ansehen Labcon Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Kapazität (metrisch) unitSize
30280333 Steril 5 ml 100 Stück
30280318 Unsteril 5 ml 250 Stück
30280315 Steril 10 ml 100 Stück
30280326 Unsteril 10 ml 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30280333 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 38201650009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle Anforderungen für den Versand biologischer Proben sind einzuhalten. Entwickelt, um CO2-beständig zu sein und kostspielige Schäden an molekularen und zellulären Lösungen bei der Verwendung von Trockeneis zu verhindern. Die luftdichte und auslaufsichere Versiegelung gewährleistet eine gleichbleibende Probenintegrität.
  • CO2-beständige, elastische Dichtungskappen
  • Verhindert gemäß Zertifikat die Versauerung durch Versand oder Lagerung auf Trockeneis
  • Zertifiziert nach IATA/US DOT/UN3373-Standards
  • ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Harz der Klasse VI
  • Zentrifugation bis 12.500 x G
  • Gefrierfähig bis -80 °C
  • Hergestellt in USA
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP , IATA 95 kPa, UN3373-Standard
Verschlussmaterial Polypropylen, Klasse VI
Kapazität (metrisch) 5 ml
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Versand auf Trockeneis
Verpackung Einzeln verpackt
Sterilität Steril
RNase-frei Ja
DNase-frei Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 60.2 mm
Reinigungsnachweise Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Bodenform Konisch, selbststehend
Verschlusstyp Schraube
Closure Included Ja
Writing Area Ja
Graduated Ja
Graduierungen 1 mL
Produkttyp Transportröhrchen
Max. RZB 12,500 x g
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.