Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Filtrierflasche mit seitlichem Tubus
Dickwandige Konstruktion mit Graduierung, seitlichem Schlauchanschluss, verstärktem Hals
Marke: DWK Life Sciences 27060-4000
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
- In den Größen 25, 50 und 125 ml. Geeignet für Mikroanalyseaufgaben
- Die Größen 25 und 500 ml verfügen über seitliche Schlauchanschlüsse für flexible Schläuche mit 0.3125 in. Innendurchmesser (8 mm)
- Die Größen 1000 ml und mehr passen für Schläuche mit 0.375 in. Innendurchmesser (9.5 mm)
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 1406, Typ II.
Spezifikation
ASTM E1406, Typ II, Klasse I | |
4000 ml | |
1000 bis 4000 ml | |
14.96 Zoll | |
20.8 cm |
8.18 Zoll | |
Borosilikatglas | |
250 ml | |
38 cm | |
12 |