Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Filtrierflasche mit seitlichem Tubus
Dickwandige Konstruktion mit Graduierung, seitlichem Schlauchanschluss, verstärktem Hals
285.60 CHF - 1178.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E1406, Type II, Class I |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12774417
|
DWK Life Sciences
27060-1000 |
1000 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12794417
|
DWK Life Sciences
27060-4000 |
4000 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
- In den Größen 25, 50 und 125 ml. Geeignet für Mikroanalyseaufgaben
- Die Größen 25 und 500 ml verfügen über seitliche Schlauchanschlüsse für flexible Schläuche mit 0.3125 in. Innendurchmesser (8 mm)
- Die Größen 1000 ml und mehr passen für Schläuche mit 0.375 in. Innendurchmesser (9.5 mm)
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 1406, Typ II.
Spezifikation
ASTM E1406, Type II, Class I | |
Borosilicate Glass |