Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Filtrierflasche mit seitlichem Tubus
Dickwandige Konstruktion mit Graduierung, seitlichem Schlauchanschluss, verstärktem Hals
Marke: DWK Life Sciences 27060-1000
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
- In den Größen 25, 50 und 125 ml. Geeignet für Mikroanalyseaufgaben
- Die Größen 25 und 500 ml verfügen über seitliche Schlauchanschlüsse für flexible Schläuche mit 0.3125 in. Innendurchmesser (8 mm)
- Die Größen 1000 ml und mehr passen für Schläuche mit 0.375 in. Innendurchmesser (9.5 mm)
Compliance
Designed from ASTM™ E 1406, Type II requirements
Spezifikation
ASTM E1406, Typ II, Klasse I | |
1000 mL | |
300 bis 1000 ml | |
9.37 Zoll | |
Yes | |
Flat | |
8 |
5.3 Zoll | |
Borosilikatglas | |
50 mL | |
23.8 cm | |
Class I | |
13.5 cm |