Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Colorware™ Kolben
Die farbige Emailleskala erleichtert das Ablesen und die ungefähre Volumenbestimmung.
Marke: DWK Life Sciences 26500R-250
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Farbige Emailgraduierungen verbessern die Lesbarkeit und geben ungefähre Volumina an.
- Schmale Öffnung
- Die langlebige, matte Beschriftungsfläche lässt sich gut beschreiben
- Ohne Stopfen
Compliance
Gemäß den Anforderungen von ASTM™ E 1404, Typ I, Klasse 1 entwickelt
Spezifikation
Gummi | |
3.2 Zoll | |
Borosilikatglas | |
25 ml | |
13 cm | |
Eng | |
6 |
Graduierungen mit leuchtend roter Emailkeramik-Skala | |
250 ml | |
50 bis 225 ml | |
5.11 Zoll | |
Matte Beschriftungsfläche | |
82 mm |