Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Colorware™ Kolben
Die farbige Emailleskala erleichtert das Ablesen und die ungefähre Volumenbestimmung.
164.00 CHF - 181.56 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Gummi |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Beschriftungsfläche | Matte Beschriftungsfläche |
Mouth Style | Eng |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Price | Quantity & Availability | ||||
11733839
|
DWK Life Sciences
26500G-250 |
250 ml | Skala aus grüner Keramik-Emaille |
164.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11812330
|
DWK Life Sciences
26500R-250 |
250 ml | Graduierungen mit leuchtend roter Emailkeramik-Skala |
164.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11748083
|
DWK Life Sciences
26500Y250 |
250 ml | Graduierungen mit sonnengelber Emailkeramik-Skala |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11707953
|
DWK Life Sciences
26500Y50 |
50 ml | Graduierungen mit sonnengelber Emailkeramik-Skala |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11702464
|
DWK Life Sciences
26500B250 |
250 ml | Gut ablesbare Skala aus blauer Keramik-Emaille |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Description
Farbige Emailgraduierungen verbessern die Lesbarkeit und geben ungefähre Volumina an.
- Schmale Öffnung
- Die langlebige, matte Beschriftungsfläche lässt sich gut beschreiben
- Ohne Stopfen
Compliance
Gemäß den Anforderungen von ASTM™ E 1404, Typ I, Klasse 1 entwickelt
Specifications
Gummi | |
Borosilikatglas | |
Matte Beschriftungsfläche | |
Eng |