Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Colorware™ Kolben
Die farbige Emailleskala erleichtert das Ablesen und die ungefähre Volumenbestimmung.
Marke:  DWK Life Sciences 26500G-250
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11733839
  • 164.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbige Emailgraduierungen verbessern die Lesbarkeit und geben ungefähre Volumina an.
  • Schmale Öffnung
  • Die langlebige, matte Beschriftungsfläche lässt sich gut beschreiben
  • Ohne Stopfen
Compliance
Gemäß den Anforderungen von ASTM™ E 1404, Typ I, Klasse 1 entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Gummi
3.2 Zoll
Borosilikatglas
25 ml
13 cm
Eng
6
Skala aus grüner Keramik-Emaille
250 ml
50 bis 225 ml
5.11 Zoll
Matte Beschriftungsfläche
82 mm