Learn More
Justrite™ Aktivkohlefilter
Zur Verwendung mit Justrite Quick-Disconnect Sicherheitskannen
527.00 CHF - 647.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EPA 40 CFR 264.173 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Material | Kunststoff |
Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
Breite (metrisch) | 10,16 cm |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10698352
|
Justrite™
28161 |
Koaleszenz-Kohlefilter | Justrite Schnell abnehmbare Behälter mit Anschluss aus Polypropylen |
527.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10261672
|
Justrite™
28162 |
Koaleszenz-Kohlefilter | Justrite Schnell abnehmbare Behälter mit Anschluss aus Edelstahl |
602.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10446222
|
Justrite™
28157 |
Kolorimetrischer Kohlefilter | Justrite Koaleszenz- oder Kohlefilter |
647.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ideal für HPLC-Anwendungen — minimiert den Geruch, indem 99 % der, in Form von gasförmigem Dampf, freigesetzten flüssigen Partikel erfasst werden
- Der zweistufige Belüftungsfilter ist einfach zu installieren und rastet bequem in die werkseitig installierte Schnellkupplung ein.
- Die farbwechselnde Kohlenstoffkartusche (oberer Teil) wechselt von Violett zu Schwarz, wenn Kohlenwasserstoffe absorbiert werden, und zeigt an, wann ein Austausch erforderlich ist.
- Der Koaleszenzfilter (unterer Teil) kann mehrmals mit neuen Kohlefiltern wiederverwendet und nach 3 bis 4 Kohlefilterzyklen ersetzt werden
Kann nicht mit ovalen 1 Gallone-Kannen verwendet werden. Transportieren Sie die Sicherheitskannen nicht, während der Kohlefilter angebracht ist.
Compliance
Entspricht EPA 40 CFR 264.173
† Bei Verwendung eines HPLC-Kohlefilters mit FM-geprüfter Justrite Sicherheitskanne: Die Justrite Sicherheitsentsorgungskannen sind nicht FM-geprüft und wurden nicht mit angeschlossenen HPLC-Filtern getestet. Die Kannen entsprechen jedoch den OSHA-1910- und NFPA-Code-30-Anforderungen sowohl mit als auch ohne HPLC-Filter.
Spezifikation
EPA 40 CFR 264.173 | |
Kunststoff | |
10,16 cm | |
27,94 cm |
HPLC | |
4 in. | |
11 in. |