Learn More
Justrite™ Aktivkohlefilter
Zur Verwendung mit Justrite Quick-Disconnect Sicherheitskannen
Marke: Justrite™ 28162
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ideal für HPLC-Anwendungen — minimiert den Geruch, indem 99 % der, in Form von gasförmigem Dampf, freigesetzten flüssigen Partikel erfasst werden
- Der zweistufige Belüftungsfilter ist einfach zu installieren und rastet bequem in die werkseitig installierte Schnellkupplung ein.
- Die farbwechselnde Kohlenstoffkartusche (oberer Teil) wechselt von Violett zu Schwarz, wenn Kohlenwasserstoffe absorbiert werden, und zeigt an, wann ein Austausch erforderlich ist.
- Der Koaleszenzfilter (unterer Teil) kann mehrmals mit neuen Kohlefiltern wiederverwendet und nach 3 bis 4 Kohlefilterzyklen ersetzt werden
Kann nicht mit ovalen 1 Gallone-Kannen verwendet werden. Transportieren Sie die Sicherheitskannen nicht, während der Kohlefilter angebracht ist.
Compliance
Entspricht EPA 40 CFR 264.173
† Bei Verwendung eines HPLC-Kohlefilters mit FM-geprüfter Justrite Sicherheitskanne: Die Justrite Sicherheitsentsorgungskannen sind nicht FM-geprüft und wurden nicht mit angeschlossenen HPLC-Filtern getestet. Die Kannen entsprechen jedoch den OSHA-1910- und NFPA-Code-30-Anforderungen sowohl mit als auch ohne HPLC-Filter.
Spezifikation
Koaleszenz-Kohlefilter | |
HPLC | |
Kunststoff | |
10,16 cm | |
27,94 cm |
EPA 40 CFR 264.173 | |
Justrite Schnell abnehmbare Behälter mit Anschluss aus Edelstahl | |
4 in. | |
11 in. |