Learn More
Justrite™ Aktivkohlefilter
Zur Verwendung mit Justrite Quick-Disconnect Sicherheitskannen
Marke:  Justrite™ 28161
Additional Details : Gewicht : 0.43992kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10698352
  • 527.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für HPLC-Anwendungen — minimiert den Geruch, indem 99 % der, in Form von gasförmigem Dampf, freigesetzten flüssigen Partikel erfasst werden
  • Der zweistufige Belüftungsfilter ist einfach zu installieren und rastet bequem in die werkseitig installierte Schnellkupplung ein.
  • Die farbwechselnde Kohlenstoffkartusche (oberer Teil) wechselt von Violett zu Schwarz, wenn Kohlenwasserstoffe absorbiert werden, und zeigt an, wann ein Austausch erforderlich ist.
  • Der Koaleszenzfilter (unterer Teil) kann mehrmals mit neuen Kohlefiltern wiederverwendet und nach 3 bis 4 Kohlefilterzyklen ersetzt werden
Kann nicht mit ovalen 1 Gallone-Kannen verwendet werden. Transportieren Sie die Sicherheitskannen nicht, während der Kohlefilter angebracht ist.
Compliance
Entspricht EPA 40 CFR 264.173
Bei Verwendung eines HPLC-Kohlefilters mit FM-geprüfter Justrite Sicherheitskanne: Die Justrite Sicherheitsentsorgungskannen sind nicht FM-geprüft und wurden nicht mit angeschlossenen HPLC-Filtern getestet. Die Kannen entsprechen jedoch den OSHA-1910- und NFPA-Code-30-Anforderungen sowohl mit als auch ohne HPLC-Filter.
Spezifikation
Spezifikation
Koaleszenz-Kohlefilter
HPLC
Kunststoff
10,16 cm
27,94 cm
EPA 40 CFR 264.173
Justrite Schnell abnehmbare Behälter mit Anschluss aus Polypropylen
4 in.
11 in.