Learn More
Emma Safety Footwear Jack (Ruffneck) Sicherheitsschuhe
Der Sneaker mit Komposit-Zehenschutz verfügt über ein einzigartiges Ruffneck-Design an der Ferse und eignet sich hervorragend für das Steigen auf Paletten und Leitern und für das Ein- und Aussteigen aus LKW-Kabinen, auch bei Nässe. Die praktisch undurchdringliche Innensohle schützt vor scharfen Gegenständen wie Nägeln und Metallsplittern.
113.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Blau |
Bauweise/Design | Jack (Ruffneck) |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15909061
|
Emma Safety Footwear
912549-39 |
39 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15919061
|
Emma Safety Footwear
912549-40 |
40 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15929061
|
Emma Safety Footwear
912549-41 |
41 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15939061
|
Emma Safety Footwear
912549-42 |
42 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15949061
|
Emma Safety Footwear
912549-43 |
43 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15959061
|
Emma Safety Footwear
912549-44 |
44 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15969061
|
Emma Safety Footwear
912549-45 |
45 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15979061
|
Emma Safety Footwear
912549-46 |
46 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15989061
|
Emma Safety Footwear
912549-47 |
47 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15999061
|
Emma Safety Footwear
912549-48 |
48 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Description
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Konstruktion aus Denim/Nubuk
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Reflektierender 3M™-Besatz
- ESD-zertifiziert
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Specifications
EN ISO 20345-2011 | |
Blau | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Composite |
Schnüre | |
Jack (Ruffneck) | |
Nubuk, Nubuck |