Learn More
Emma Safety Footwear Jack (Ruffneck) Sicherheitsschuhe
Der Sneaker mit Komposit-Zehenschutz verfügt über ein einzigartiges Ruffneck-Design an der Ferse und eignet sich hervorragend für das Steigen auf Paletten und Leitern und für das Ein- und Aussteigen aus LKW-Kabinen, auch bei Nässe. Die praktisch undurchdringliche Innensohle schützt vor scharfen Gegenständen wie Nägeln und Metallsplittern.
Marke: Emma Safety Footwear 912549-46
Additional Details : Gewicht : 1.70600kg
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Konstruktion aus Denim/Nubuk
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Reflektierender 3M™-Besatz
- ESD-zertifiziert
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Blau | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
46 |
Schnüre | |
Jack (Ruffneck) | |
Nubuk, Nubuck | |
Composite |