Learn More
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Multi
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Multi sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 2,0 ml lieferbar.
135.00 CHF - 157.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Einsatz |
---|---|
Material | Edelstahl (V4A) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11931571
|
Buerkle™
5358-0000 |
0 mL |
135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11807281
|
Buerkle™
5358-0005 |
0,5 mL |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11817281
|
Buerkle™
5358-0010 |
1 ml |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15316287
|
Buerkle™
5358-0015 |
1,5 ml |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15326287
|
Buerkle™
5358-0020 |
2 mL |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Multi sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 2,0 ml lieferbar.
Spezifikation
Einsatz | |
Edelstahl (V4A) | |
Autoklavierbar | |
FDA |