Learn More
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Multi
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0 mL
0,5 mL
1 ml
1,5 ml
2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Multi sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 2,0 ml lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einsatz |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Einsätze |
| Kapazität (metrisch) | 1,5 ml |
| Farbe | Silber |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Novartos Multi |