Learn More
Buerkle™ V4A Edelstahl-Einsätze für Novartos Multi
Artikelnummer. 15326287 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0 mL
0,5 mL
1 ml
1,5 ml
2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15326287 2 mL 1 Stück
11931571 0 mL 1 Stück
11807281 0,5 mL 1 Stück
11817281 1 ml 1 Stück
15316287 1,5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15326287 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53580020
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Einsätze aus V4A-Edelstahl für den Bürkle™ Novartos Multi sind passgenau und leicht austauschbar. Einsätze sind in Volumina von 0 bis 2,0 ml erhältlich.
  • Passt genau
  • Kann leicht ersetzt werden
  • Edelstahl AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einsatz
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Einsätze
Kapazität (metrisch) 2 mL
Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Geräte) Novartos Multi