Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Set up, switch out and print faster than you ever imagined with the BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. With a solid metal frame, this printer can handle both high-volume and high-mix labeling applications.
1705.00 CHF - 1943.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | LCD-Farb-Touchscreen |
---|---|
Print Technology | Direkt thermisch, Thermotransfer |
Breite (angloamerikanisch) | 11 in. |
Breite (metrisch) | 284,5 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 11 in. |
Produktcode | Marke | Auflösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Auflösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17409102
|
Brady™
310339 |
300 dpi |
1705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17449102
|
Brady™
310852 |
600 dpi |
1943.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
- Prints small fonts with precision
- Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
- 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
- 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
- Solid construction with all metal frame
- Intuitive and easy to operate
- Includes EU power cord and Brady™ Workstation LAB Suite
Spezifikation
LCD-Farb-Touchscreen | |
11 in. | |
11 in. | |
16 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
Indonesisch, Finnisch, Chinesisch (traditionell), Deutsch, Kroatisch, Japanisch, Dänisch, Polnisch, Deutsch, Estnisch, Russisch, Bulgarisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch | |
i5300. | |
Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host | |
10°bis 40 °C | |
15 kg | |
2 Jahr |
Direkt thermisch, Thermotransfer | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
Unsteril | |
i5300 Industriedrucker, Brady™ WorkStation-Suite für die Laborkennzeichnung, EU-Netzkabel, USB-Kabel, Stift, Reinigungskit, Kurzanleitung, Jump Drive mit Videos und Windows™-Treiber von Drittanbietern | |
512 MB RAM, 195 MB IFFS | |
254 mm/s | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016 | |
33 lb. | |
Kabel- und Leitungskennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Labor- und Barcode-Etiketten, allgemeine Kennzeichnung | |
110/240 V |