Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Artikelnummer. 17449102
Change view
Click to view available options
Auflösung:
300 dpi
600 dpi
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Auflösung unitSize
17449102 600 dpi 1 Stück
17409102 300 dpi 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17449102 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 310852
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Set up, switch out and print faster than you ever imagined with the BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. With a solid metal frame, this printer can handle both high-volume and high-mix labeling applications.
Der i5300 für die Industrie werden Druckaufträge pausiert, wieder aufgenommen und in einer anpassbaren Druckerwarteschlange mit Überschreibschutz gespeichert
  • Präzises Drucken von kleinen Schriften
  • Erfordert keine Kalibrierung und keine Anpassung der Einstellungen für Wärme und Geschwindigkeit
  • Materialwechsel in 20 Sekunden, Etikettenbreite von 5,08 bis 101,6 mm
  • 178-mm-Farbtouchscreen und integrierter automatischer Schneider
  • Robuste Bauweise mit Metallrahmen
  • Intuitiv und bedienerfreundlich
  • EU-Netzkabel im Lieferumfang und Brady™ Workstation LAB Suite enthalten
Spezifikation
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Print Technology Direkt thermisch, Thermotransfer
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 284,5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 279,4 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 16 in.
Tiefe (metrisch) 401 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Farbfunktion Monochrom
Enthält i5300 Industriedrucker, Brady™ WorkStation-Suite für die Laborkennzeichnung, EU-Netzkabel, USB-Kabel, Stift, Reinigungskit, Kurzanleitung, Jump Drive mit Videos und Windows™-Treiber von Drittanbietern
Sprachen Indonesisch, Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch
Hauptspeicher 512 MB RAM, 195 MB IFFS
Modell i5300.
Druckgeschwindigkeit 254 mm/s
Auflösung 600 dpi
Anschlusstypen Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host
Betriebssystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Gewicht (angloamerikanisch) 33 lb.
Gewicht (metrisch) 15 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kabel- und Leitungskennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Labor- und Barcode-Etiketten, allgemeine Kennzeichnung
Gewährleistung 2 Jahr
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number I5300-600-EU-LAB