Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Beskrivning
Der i5300 für die Industrie werden Druckaufträge pausiert, wieder aufgenommen und in einer anpassbaren Druckerwarteschlange mit Überschreibschutz gespeichert
- Präzises Drucken von kleinen Schriften
- Erfordert keine Kalibrierung und keine Anpassung der Einstellungen für Wärme und Geschwindigkeit
- Materialwechsel in 20 Sekunden, Etikettenbreite von 5,08 bis 101,6 mm
- 178-mm-Farbtouchscreen und integrierter automatischer Schneider
- Robuste Bauweise mit Metallrahmen
- Intuitiv und bedienerfreundlich
- EU-Netzkabel im Lieferumfang und Brady™ Workstation LAB Suite enthalten
Specifikationer
Specifikationer
| Displaytyp | LCD-Farb-Touchscreen |
| Print Technology | Direkt thermisch, Thermotransfer |
| Breite (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Breite (metrisch) | 284,5 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Höhe (metrisch) | 279,4 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Tiefe (metrisch) | 401 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?