Learn More
Rotronic™ Feuchte-Standards
Zur Kalibrierung und Einstellung von ROTRONIC Sonden vor Ort mit Handgerät
107.00 CHF - 222.00 CHF
Spezifikation
Analysenzertifikat | SCS-rückführbares Kalibrierungszertifikat, Textilpad, Kalibrierungsanweisungen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotronic-Gerät |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalibrierung vor Ort und Einstellung der Rotronic-Sonde |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11980745
|
Rotronic™
EA00-SCS |
0,005 |
107.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11930665
|
Rotronic™
EA80SCS |
0.8 |
115.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11960655
|
Rotronic™
EA10SCS |
0.1 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Mit den Feuchtestandards, einem Kalibriergerät und auf einem PC ausgeführter HW4-Software ist dies einfach zu erreichen.
- Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen
- Einfache und sichere Kalibriermethoden vor Ort
- Unbegrenzte Lagerungsdauer
Spezifikation
SCS-rückführbares Kalibrierungszertifikat, Textilpad, Kalibrierungsanweisungen | |
Rotronic-Gerät | |
Kalibrierung vor Ort und Einstellung der Rotronic-Sonde |