Learn More
Rotronic™ Feuchte-Standards
Zur Kalibrierung und Einstellung von ROTRONIC Sonden vor Ort mit Handgerät
Marke: Rotronic™ EA10SCS
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Includes: SCS traceable calibration certificate, textile pads, Calibration instructions
Beschreibung
Mit diesen Luftfeuchtigkeitsstandards, einer Kalibriereinrichtung und der HW4-Software, die auf einem Computer ausgeführt werden muss, lassen sich Kalibrierungen sehr einfach durchführen.
- Die Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen
- Einfaches und sicheres Vor-Ort-Kalibrierungsverfahren
- Unbegrenzt haltbar
Spezifikation
0.1 | |
Feuchtigkeitsstandard | |
Kalibrierung vor Ort und Einstellung der Rotronic-Sonde |
SCS rückführbares Kalibrierungszertifikat, Textilpad, Kalibrierungsanweisungen | |
Rotronic-Instrument |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium monobromide